missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CCNG1 Full-length ORF (NP_004051.1, 1 a.a. - 295 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004051.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 900 |
Molekulargewicht | 60.5kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16186077
|
Abnova™
H00000900-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16176077
|
Abnova™
H00000900-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The eukaryotic cell cycle is governed by cyclin-dependent protein kinases (CDKs) whose activities are regulated by cyclins and CDK inhibitors. The protein encoded by this gene is a member of the cyclin family and contains the cyclin box. The encoded protein lacks the protein destabilizing (PEST) sequence that is present in other family members. Transcriptional activation of this gene can be induced by tumor protein p53. Two transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MIEVLTTTDSQKLLHQLNALLEQESRCQPKVCGLRLIESAHDNGLRMTARLRDFEVKDLLSLTQFFGFDTETFSLAVNLLDRFLSKMKVQPKHLGCVGLSCFYLAVKSIEEERNVPLATDLIRISQYRFTVSDLMRMEKIVLEKVCWKVKATTAFQFLQLYYSLLQENLPLERRNSINFERLEAQLKACHCRIIFSKAKPSVLALSIIALEIQAQKCVELTEGIECLQKHSKINGRDLTFWQELVSKCLTEYSSNKCSKPNVQKLKWIVSGRTARQLKHSYYRITHLPTIPEMVPSpezifikation
NP_004051.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
60.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MIEVLTTTDSQKLLHQLNALLEQESRCQPKVCGLRLIESAHDNGLRMTARLRDFEVKDLLSLTQFFGFDTETFSLAVNLLDRFLSKMKVQPKHLGCVGLSCFYLAVKSIEEERNVPLATDLIRISQYRFTVSDLMRMEKIVLEKVCWKVKATTAFQFLQLYYSLLQENLPLERRNSINFERLEAQLKACHCRIIFSKAKPSVLALSIIALEIQAQKCVELTEGIECLQKHSKINGRDLTFWQELVSKCLTEYSSNKCSKPNVQKLKWIVSGRTARQLKHSYYRITHLPTIPEMVP | |
RUO | |
CCNG1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
900 | |
CCNG1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CCNG | |
CCNG1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |