missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human CD14 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18105671
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
100 Tests
25 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18105671 100 Tests 100 Tests
18728419 25 Tests 25 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18105671 Lieferant RD Systems (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. FAB3832A100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD14
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 134620
Konjugat APC
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P08571
Gen-Alias CD14, CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Gensymbole CD14
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD14 Thr20-Cys352 Accession # P08571
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 929
Testspezifität Detects human CD14 in direct ELISAs and Western blots.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.