missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CD160 Full-length ORF (NP_008984.1, 1 a.a. - 181 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_008984.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 11126
Molekulargewicht 46.2kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16166202
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011126-P02.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16176202
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00011126-P02.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

CD160 is an 27 kDa glycoprotein which was initially identified with the monoclonal antibody BY55. Its expression is tightly associated with peripheral blood NK cells and CD8 T lymphocytes with cytolytic effector activity. The cDNA sequence of CD160 predicts a cysteine-rich, glycosylphosphatidylinositol-anchored protein of 181 amino acids with a single Ig-like domain weakly homologous to KIR2DL4 molecule. CD160 is expressed at the cell surface as a tightly disulfide-linked multimer. RNA blot analysis revealed CD160 mRNAs of 1.5 and 1.6 kb whose expression was highly restricted to circulating NK and T cells, spleen and small intestine. Within NK cells CD160 is expressed by CD56dimCD16+ cells whereas among circulating T cells its expression is mainly restricted to TCRgd bearing cells and to TCRab+CD8brightCD95+CD56+CD28-CD27-cells. In tissues, CD160 is expressed on all intestinal intraepithelial lymphocytes. CD160 shows a broad specificity for binding to both classical and nonclassical MHC class I molecules. [provided by RefSeq]

Sequence: MLLEPGRGCCALAILLAIVDIQSGGCINITSSASQEGTRLNLICTVWHKKEEAEGFVVFLCKDRSGDCSPETSLKQLRLKRDPGIDGVGEISSQLMFTISQVTPLHSGTYQCCARSQKSGIRLQGHFFSILFTETGNYTVTGLKQRQHLEFSHNEGTLSSGFLQEKVWVMLVTSLVALQAL
Spezifikation

Spezifikation

NP_008984.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLLEPGRGCCALAILLAIVDIQSGGCINITSSASQEGTRLNLICTVWHKKEEAEGFVVFLCKDRSGDCSPETSLKQLRLKRDPGIDGVGEISSQLMFTISQVTPLHSGTYQCCARSQKSGIRLQGHFFSILFTETGNYTVTGLKQRQHLEFSHNEGTLSSGFLQEKVWVMLVTSLVALQAL
RUO
CD160
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
11126
CD160 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BY55/FLJ46513/NK1/NK28
CD160
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen