Learn More
ACROBiosystems Human CD2 / SRBC Protein, His Tag
423.38 € - 2951.55 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH33583
Molekulargewicht 22.3 kDa
Quelle Human CD2, His Tag (CD2-H5226) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 25 - Asp 209 (Accession # AAH33583).
Immunogen Lys 25 - Asp 209
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15806157
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD2-H5226-50UG
50 μg
423.38 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896147
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CD2-H5226-1MG
1 mg
2951.55 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
T-cell surface antigen CD2 is also known as Erythrocyte receptor, LFA-2, LFA-3 receptor, Rosette receptor, T-cell surface antigen T11/Leu-5 and SRBC, is a single-pass type I membrane protein found on the surface of T cells and natural killer (NK) cells. CD2 is a member of the immunoglobulin superfamily. CD2 / SRBC contains 1 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain and 1 Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain. CD2 / SRBC interacts with other adhesion molecules, such as lymphocyte function-associated antigen-3 (LFA-3 / CD58) in humans, or CD48 in rodents, which are expressed on the surfaces of other cells. In addition to its adhesive properties, CD2 also acts as a co-stimulatory molecule on T and NK cells. CD2 is a specific marker for T cells and NK cells, and can therefore be used in immunohistochemistry to identify the presence of such cells in tissue sections.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 22.3 kDa. The protein migrates as 33-40 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH33583
Human CD2, His Tag (CD2-H5226) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 25 - Asp 209 (Accession # AAH33583).
-20°C
CD2
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
22.3 kDa
Lys 25 - Asp 209
CD2,SRBC,LFA-2,T11
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE