Learn More
ACROBiosystems Human CD200 / OX-2 Protein, His Tag
302.42 € - 1935.44 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH22522
Molekulargewicht 23.3 kDa
Quelle Human CD200, His Tag (O x 2-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession # AAH22522).
Immunogen Gln 31 - Gly 232
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15887407
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
OX2-H5228-100UG
100 μg
302.42 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15897407
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
OX2-H5228-1MG
1 mg
1935.44 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD200 is also known as OX-2 membrane glycoprotein (OX-2), is a type-1 membrane glycoprotein, which contains two immunoglobulin domains (1 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domain and Ig-like V-type (immunoglobulin-like) domain), and thus belongs to the immunoglobulin superfamily. CD200 / OX-2 is widely expressed in multiple cell types. CD200 interacts with a structurally related receptor (CD200R) expressed mainly on myeloid cells and is involved in regulation of macrophage and mast cell function. OX-2 / CD200 and CD200R associate via their respective N-terminal Ig-like domains. CD200 also plays an important role in prevention of graft rejection, autoimmune diseases and spontaneous abortion.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 23.3 kDa. The protein migrates as 35-45 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAH22522
Human CD200, His Tag (O x 2-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession # AAH22522).
-20°C
CD200
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
23.3 kDa
Gln 31 - Gly 232
CD200,MOX1,MOX2,MRC,OX-2,My033
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>98% as determined by SDS-PAGE