Learn More
Invitrogen™ Human CD21/CR2/EBV receptor ELISA Kit
Beschreibung
Human CD21/CR2/EBV receptor quantitates human CD21/CR2/EBV receptor in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human CD21/CR2/EBV receptor.
CD21 (Komplementrezeptor 2, CR2, C3D-Rezeptor, EBV-Rezeptor) bindet C3-Komplementfragmente, insbesondere Abbaufragmente, die kovalent an komplementaktivierende Oberflächen oder Antigene gebunden bleiben. CD21 spielt eine wichtige Rolle bei der Aufnahme und Erhaltung von Immunkomplexen, beim Überleben von Gedächtnis-B-Zellen sowie bei der Entwicklung und Erhaltung der humoralen Reaktion auf T-abhängige Antigene. CD21 dient auch als Schlüsselrezeptor für die Bindung des Epstein-Barr-Virus und ist am Targeting von Prionen zu follikulären dendritischen Zellen und der Beschleunigung der Neuroinvasion nach der peripheren Exposition gegenüber Prionen beteiligt. Eine lösliche Form von CD21 (sCD21) wird von der Lymphozytenoberfläche abgestoßen und behält die Fähigkeit zur Bindung entsprechender Liganden. CD21 fungiert als Rezeptor für C3d, C3dg und iC3b Komplementkomponenten, EBV und IFN-alpha. CD21 bindet an CD23 und assoziiert mit CD19, CD81 und Leu13, um einen langen Botenstoffkomplex zu bilden, der an der B-Zellenaktivierung beteiligt ist. Genetische Variationen im CD21-Gen sind mit einer Empfindlichkeit gegenüber systemischem Lupus erythematodes vom Typ 9 (SLEB9) assoziiert. Es wurden alternativ gespleißte Transkriptvarianten gefunden, die verschiedene Isoformen von CD21 kodieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | C3DR; CD21; CD35; Zelloberflächenrezeptor für C3d; Komplement-C3d-Rezeptor; Komplement-C3d-Rezeptor 2; Komplementkomponente (3 b/4 b) Rezeptor 1 (Knops-lutgruppe); Komplementkomponente (3 d/Epstein Barr-Virus) Rezeptor 2; Komplementkomponente 3 d Rezeptor 2; Komplementkomponentenrezeptor 2; Komplementrezeptor 1 lange Isoform; Komplementrezeptor 2; Komplementrezeptor Typ 1; Komplementrezeptor Typ 2; CR; Cr1; Cr-1; Cr2; Cr-2; CVID7; EBV-Rezeptor; Epstein-Barr-Virusrezeptor; exprimiert in B-Lymphozyten; SLEB9 |
| Assay-Bereich | 17 bis 4.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 17 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P20023. |
| Gensymbol | CR2. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |