missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACROBiosystems Human CD229 / SLAMF3 Protein, His Tag
362.89 € - 2661.24 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002339.2 |
---|---|
Molekulargewicht | 46.7 kDa |
Quelle | Human CD229, His Tag (CD9-H52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 48 - Lys 454 (Accession # Q9HBG7-1). |
Immunogen | Lys 48 - Lys 454 |
Lagerungsbedingungen | -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16417349
|
ACROBiosystems
CD9-H52H6-1MG |
1 mg |
2661.24 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16407349
|
ACROBiosystems
CD9-H52H6-100UG |
100 μg |
362.89 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD229, also known as Ly9 and SLAMF3, is a 120 kDa type I transmembrane glycoprotein in the SLAM subgroup of the CD2 family. Signaling lymphocyte activation molecule (SLAM) family receptors are critically involved in modulating innate and adaptive immune responses. CD229 is expressed on T and B cells, thymocytes, and more weakly on NK cells. Homophilic binding between CD229 molecules is mediated by the N-terminal Ig-like domain.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 46.7 kDa. The protein migrates as 60-66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.Spezifikation
NP_002339.2 | |
Human CD229, His Tag (CD9-H52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 48 - Lys 454 (Accession # Q9HBG7-1). | |
-20°C | |
CD229 | |
Human | |
PBS, pH7.4 | |
HEK293 | |
Immune Checkpoint Proteins |
46.7 kDa | |
Lys 48 - Lys 454 | |
SLAMF3,LY9,Ly-9,hly9,Ly9 | |
Unconjugated | |
His Tag | |
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method. | |
Powder | |
>90% as determined by SDS-PAGE |