Learn More
ACROBiosystems Human CD27 Ligand / CD70 Protein, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin
low endotoxin
423.38 € - 2818.49 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001243.1
Molekulargewicht 44.0 kDa
Quelle Human CD27 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CDL-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 39 - Pro 193 (Accession # P32970-1).
Immunogen Gln 39 - Pro 193
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886417
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDL-H525A-100UG
100 μg
423.38 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15896417
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDL-H525A-1MG
1 mg
2818.49 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cluster of Differentiation 70 (CD70) is also known as CD27 ligand (CD27L / CD27LG), TNFSF7, TNFSF7G, is a type II transmembrane glycoprotein belonging to the TNF superfamily (TNFSF) and is a surface antigen found on activated T-and B-lymphocytes and mature dendritic cells. Binding of CD70 to its receptor CD27 induces in priming, effector functions, differentiation and memory formation of T-cells, and thus is invloved in the biological processes including T-cell activation, the proliferation of costimulated T-cells, as well as the generation of cytolytic T-cells. CD70 on T cells provides costimulatory signals that are required for T cell proliferation, clonal expansion and the promotion of effector T cell formation. CD70 on mouse B cell has been shown to inhibit terminal differentiation of activated B cells into plasma cells and enhances commitment to memory B cell responses. CD70 induces proliferation and IFNγ production, on NK cells.
This protein carries a mouse IgG2a Fc tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 44.0 kDa. The protein migrates as 50-90 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_001243.1
Human CD27 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (CDL-H525a) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 39 - Pro 193 (Accession # P32970-1).
-20°C
CD27 Ligand
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
44.0 kDa
Gln 39 - Pro 193
CD70,CD27LG,TNFSF7,TNFSF7G,CD27L
Unconjugated
Mouse IgG Fc Tag
Less than 0.1 EU / μg by the LAL method.
Powder
>85% as determined by SDS-PAGE