missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human CD3 epsilon Protein, His Tag

467.87 € - 3203.09 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_000724.1
Molekulargewicht 12.6 kDa
Quelle Human CD3 epsilon, His Tag (CDE-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 126 (Accession # NP_000724.1).
Immunogen Asp 23 - Asp 126
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896387
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDE-H5223-1MG
1 mg
3203.09 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15878454
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDE-H5223-100UG
100 μg
467.87 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

CD3e molecule, epsilon is also known as CD3E, is a T-cell surface single-pass type I membrane glycoprotein. CD3E contains 1 Ig-like (immunoglobulin-like) domain and 1 ITAM domain. CD3E, together with CD3-gamma, CD3-delta and CD3-zeta, and the T-cell receptor alpha/beta and gamma/delta heterodimers, forms the T cell receptor-CD3 complex. This complex plays an important role in coupling antigen recognition to several intracellular signal-transduction pathways. The genes encoding the epsilon, gamma and delta polypeptides are located in the same cluster on chromosome 11. The epsilon polypeptide plays an essential role in T-cell development. CD3E plays an essential role in T-cell development, and defects in CD3E gene cause severe immunodeficiency. CD3E gene has also been linked to a susceptibility to type I diabetes in women. CD3E has been shown to interact with TOP2B, CD3EAP and NCK2.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 12.6 kDa. The protein migrates as 15-16 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE).
Spezifikation

Spezifikation

NP_000724.1
Human CD3 epsilon, His Tag (CDE-H5223) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Asp 23 - Asp 126 (Accession # NP_000724.1).
-20°C
CD3 epsilon
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
12.6 kDa
Asp 23 - Asp 126
FLJ18683,T3E,TCRE,CD3E,CD3-epsilon
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen