missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CD300LB Full-length ORF (NP_777552.1, 1 a.a. - 238 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00124599-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16167613

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 23-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

CD300LB is a nonclassical activating receptor of the immunoglobulin (Ig) superfamily expressed on myeloid cells (Martinez-Barriocanal and Sayos, 2006 [PubMed 16920917]).[supplied by OMIM]

Sequence: MCRRCKPELGQNFQSASGICICHWLQIRRTRSREGRAMWLPPALLLLSLSGCFSIQGPESVRAPEQGSLTVQCHYKQGWETYIKWWCRGVRWDTCKILIETRGSEQGEKSDRVSIKDNQKDRTFTVTMEGLRRDDADVYWCGIERRGPDLGTQVKVIVDPEGAASTTASSPTNSNMAVFIGSHKRNHYMLLVFVKVPILLILVTAILWLKGSQRVPEEPGEQPIYMNFSEPLTKDMAT
Spezifikation

Spezifikation

NP_777552.1
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
53.4kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD300b/CLM7/IREM3/TREM5
CD300LB
Yes
wheat germ expression system
Liquid
124599
CD300LB (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MCRRCKPELGQNFQSASGICICHWLQIRRTRSREGRAMWLPPALLLLSLSGCFSIQGPESVRAPEQGSLTVQCHYKQGWETYIKWWCRGVRWDTCKILIETRGSEQGEKSDRVSIKDNQKDRTFTVTMEGLRRDDADVYWCGIERRGPDLGTQVKVIVDPEGAASTTASSPTNSNMAVFIGSHKRNHYMLLVFVKVPILLILVTAILWLKGSQRVPEEPGEQPIYMNFSEPLTKDMAT
RUO
CD300LB
Wheat Germ (in vitro)
GST
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate