missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CD79a His-tag Recombinant Protein

Artikelnummer. p-200008420
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17995691 1 mg 1 Milligramm
17925981 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17995691 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP88017

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

It is recommended that the protein be aliquoted for optimal storage. It is recommended that sterile water (800 μL) be added to the vial to prepare a stock solution of 1.25 mg/mL. Concentration is measured by UV.

CD79a is a disulphide-linked heterodimer that includes B29 (CD79b) polypeptide. CD79a is a B lymphocyte antigen receptor with an antigen-specific surface component Ig (immunoglobulin) that associates with Ig-alpha and Ig-beta, necessary elements for the expression and function of the B-cell antigen receptor. CD79a first appears at pre-B cell stage and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. CD79a is found in the majority of acute leukemias of precursor B cell type, in B cell lines, B cell lymphomas, and in some myelomas. It is not present in myeloid or T cell lines. Diseases associated with CD79a include Agammaglobulinemia 3 and Agammaglobulinemia, Non-Bruton type.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P11912
Konzentration 1.25 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, Neutralization
Format Lyophilized
Zusammensetzung PBS with 5% mannitol, 5% trehalose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 973
Molekulargewicht 14 kDa
Name Human CD79a His-tag
pH-Bereich 7.4
Reinigungsverfahren Purified
Menge 1 mg
Lagerungsbedingungen -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1.0 EU/μg
Gen-Alias B-cell antigen receptor; B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain; B-cell antigen receptor complex-associated protein alpha chain-like; CD79; CD79a; CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha); CD79a molecule; CD79a molecule, immunoglobulin-associated alpha; CD79A protein; CD79-alpha protein; EGK_10665; Ig alpha; IGA; Igalpha; ig-alpha; immunoglobulin-associated alpha; LOC100913063; Ly54; Ly-54; MB1; MB-1; MB-1 membrane glycoprotein; Membrane-bound immunoglobulin-associated protein; surface IgM-associated protein
Gebräuchliche Bezeichnung CD79a
Gensymbol CD79A
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-tag
Sequenz Human CD79A, amino acids Met1-Arg143 (Accession # NP_001774.1) with a C-terminal His-tag
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem HEK293 cells
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad >90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.