missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CDC34 Full-length ORF (NP_004350.1, 1 a.a. - 236 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004350.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 997 |
Molekulargewicht | 53.1kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16186034
|
Abnova™
H00000997-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16176034
|
Abnova™
H00000997-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the ubiquitin-conjugating enzyme family. Ubiquitin-conjugating enzyme catalyzes the covalent attachment of ubiquitin to other proteins. This protein is a part of the large multiprotein complex, which is required for ubiquitin-mediated degradation of cell cycle G1 regulators, and for the initiation of DNA replication. [provided by RefSeq]
Sequence: MARPLVPSSQKALLLELKGLQEEPVEGFRVTLVDEGDLYNWEVAIFGPPNTYYEGGYFKARLKFPIDYPYSPPAFRFLTKMWHPNIYETGDVCISILHPPVDDPQSGELPSERWNPTQNVRTILLSVISLLNEPNTFSPANVDASVMYRKWKESKGKDREYTDIIRKQVLGTKVDAERDGVKVPTTLAEYCVKTKAPAPDEGSDLFYDDYYEDGEVEEEADSCFGDDEDDSGTEESSpezifikation
NP_004350.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
53.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MARPLVPSSQKALLLELKGLQEEPVEGFRVTLVDEGDLYNWEVAIFGPPNTYYEGGYFKARLKFPIDYPYSPPAFRFLTKMWHPNIYETGDVCISILHPPVDDPQSGELPSERWNPTQNVRTILLSVISLLNEPNTFSPANVDASVMYRKWKESKGKDREYTDIIRKQVLGTKVDAERDGVKVPTTLAEYCVKTKAPAPDEGSDLFYDDYYEDGEVEEEADSCFGDDEDDSGTEES | |
RUO | |
CDC34 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
997 | |
CDC34 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
E2-CDC34/UBC3/UBE2R1 | |
CDC34 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |