Learn More
Abnova™ Human Cep290 Full-length ORF (AAH08641.1, 1 a.a. - 164 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH08641.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 80184 |
Molekulargewicht | 45.6kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16164813
|
Abnova™
H00080184-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16154813
|
Abnova™
H00080184-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a protein with 13 putative coiled-coil domains, a region with homology to SMC chromosome segregation ATPases, six KID motifs, three tropomyosin homology domains and an ATP/GTP binding site motif A. The protein is localized to the centrosome and cilia and has sites for N-glycosylation, tyrosine sulfation, phosphorylation, N-myristoylation, and amidation. Mutations in this gene have been associated with Joubert syndrome and nephronophthisis and the presence of antibodies against this protein is associated with several forms of cancer. [provided by RefSeq]
Sequence: MAIFKIAALQKVVDNSVSLSELELANKQYNELTAKYRDILQKDNMLVQRTSNLEHLECENISLKEQVESINKELEITKEKLHTIEQAWEQETKLGNESSMDKAKKSITNSDIVSISKKITMLEMKELNERQRAEHCQKMYEHLRTSLKQMEERNFELETKFAEVSpezifikation
AAH08641.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
45.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAIFKIAALQKVVDNSVSLSELELANKQYNELTAKYRDILQKDNMLVQRTSNLEHLECENISLKEQVESINKELEITKEKLHTIEQAWEQETKLGNESSMDKAKKSITNSDIVSISKKITMLEMKELNERQRAEHCQKMYEHLRTSLKQMEERNFELETKFAEV | |
RUO | |
CEP290 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
80184 | |
Cep290 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
3H11Ag/BBS14/FLJ13615/FLJ21979/JBTS5/JBTS6/KIAA0373/LCA10/MKS4/NPHP6/SLSN6/rd16 | |
CEP290 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |