missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CHRNA1 Partial ORF (NP_000070.1, 146 a.a. - 231 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000070.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 1134 |
Molekulargewicht | 35.2kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16166304
|
Abnova™
H00001134-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16156304
|
Abnova™
H00001134-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The muscle acetylcholine receptor consiststs of 5 subunits of 4 different types: 2 alpha isoforms and 1 each of beta, gamma, and delta subunits.2 This gene encodes an alpha subunit that plays a role in acetlycholine binding/channel gating. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: SYCEIIVTHFPFDEQNCSMKLGTWTYDGSVVAINPESDQPDLSNFMESGEWVIKESRGWKHSVTYSCCPDTPYLDITYHFVMQRLPSpezifikation
NP_000070.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.2kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ACHRA/ACHRD/CHRNA/CMS2A/FCCMS/SCCMS | |
CHRNA1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1134 | |
CHRNA1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SYCEIIVTHFPFDEQNCSMKLGTWTYDGSVVAINPESDQPDLSNFMESGEWVIKESRGWKHSVTYSCCPDTPYLDITYHFVMQRLP | |
RUO | |
CHRNA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |