missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CHRNA1 Partial ORF (NP_000070.1, 146 a.a. - 231 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00001134-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166304

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 29-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The muscle acetylcholine receptor consiststs of 5 subunits of 4 different types: 2 alpha isoforms and 1 each of beta, gamma, and delta subunits.2 This gene encodes an alpha subunit that plays a role in acetlycholine binding/channel gating. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: SYCEIIVTHFPFDEQNCSMKLGTWTYDGSVVAINPESDQPDLSNFMESGEWVIKESRGWKHSVTYSCCPDTPYLDITYHFVMQRLP
Spezifikation

Spezifikation

NP_000070.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.2kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SYCEIIVTHFPFDEQNCSMKLGTWTYDGSVVAINPESDQPDLSNFMESGEWVIKESRGWKHSVTYSCCPDTPYLDITYHFVMQRLP
RUO
CHRNA1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
1134
CHRNA1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACHRA/ACHRD/CHRNA/CMS2A/FCCMS/SCCMS
CHRNA1
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate