missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Chromogranin A DuoSet ELISA
Beschreibung
The Human Chromogranin A DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Chromogranin A.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 62.50 to 4,000 pg/mL |
| Immunassay-Kit-Format | 96-well Plate |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Ausreichend für | Fünf 96-Nut-Platten |
| Zielspezies | Human |
| Gen-ID (Entrez) | 1113 |
| Kitinhalt | 96 well Micro Plates, PBS, Plate Sealers, Reagent Diluents Concentrate 2, Stop Solution, Substrate Solution, Wash Buffer |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Ziel | Chromogranin A |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?