Learn More
Abnova™ Human CHST5 Partial ORF (NP_036258.1, 310 a.a. - 390 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00023563-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184836
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: GSGIGKPIEAFHTSSRNARNVSQAWRHALPFTKILRVQEVCAGALQLLGYRPVYSADQQRDLTLDLVLPRGPDHFSWASPD
Spezifikation
Spezifikation
NP_036258.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.65kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GSGIGKPIEAFHTSSRNARNVSQAWRHALPFTKILRVQEVCAGALQLLGYRPVYSADQQRDLTLDLVLPRGPDHFSWASPD
RUO
CHST5
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
23563
CHST5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ22167|I-GlcNAc-6-ST|MGC74625
CHST5