missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Claudin-17 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18770689
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18770689 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18770689 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. IC4619T100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Claudin-17 Monoclonal specifically detects Claudin-17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Claudin-17
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 410509
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 594
Verdünnung Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P56750
Gen-Alias claudin 17, Claudin17, CLDN17, human CLDN17 gene for claudin-17, 10claudin-17, MGC126552, MGC126554
Gensymbole CLDN17
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Claudin-17 Met1-Val224 Accession # P56750
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 26285
Testspezifität Detects human Claudin-17. Stains human Claudin-17 transfectants but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.