Learn More
R&D Systems™ Human Clusterin Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Human Clusterin Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ SCLU00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412696
  • 5336.10 € / 1 Set
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human Clusterin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Clusterin/APOJ in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (25 ul), urine (13 ul).
Spezifikation
Spezifikation
3.12 - 200ng/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
1191
6 Plates
1.05ng/mL
Cell Culture Supernates (50μL), Serum (10μL), EDTA Plasma (10μL), Heparin Plasma (10μL), Saliva (25μL), Urine (13μL)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
ELISA
Solid Phase Sandwich ELISA
1 Pk.
Cell Culture Supernates (50uL), Serum (10uL), EDTA Plasma (10uL), Heparin Plasma (10uL), Saliva (25uL), Urine (13uL)
Human
Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates