Learn More
Abnova™ Human CNOT1 Partial ORF (NP_057368, 2278 a.a. - 2375 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00023019-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16164346
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: NSHTHYFSCTMLYLFAEANTEAIQEQITRVLLERLIVNRPHPWGLLITFIELIKNPAFKFWNHEFVHCAPEIEKLFQSVAQCCMGQKQAQQVMEGTGA
Spezifikation
Spezifikation
NP_057368
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
NSHTHYFSCTMLYLFAEANTEAIQEQITRVLLERLIVNRPHPWGLLITFIELIKNPAFKFWNHEFVHCAPEIEKLFQSVAQCCMGQKQAQQVMEGTGA
RUO
CNOT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23019
CNOT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AD-005/CDC39/DKFZp686E0722/DKFZp686O168/FLJ36492/FLJ90644/KIAA1007/NOT1/NOT1H
CNOT1
Recombinant
wheat germ expression system