Learn More
Gibco™ Human CNTF, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Human CNTF is synthesized as a 199 amino acid polypeptide (22.8 kDa) lacking a hydrophobic N-terminal signal for secretion. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P26441 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 1270 |
| Molekulargewicht | 22.8 kDa |
| Name | Human CNTF, Animal-Free |
| Menge | 20 μg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <0.1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |