Learn More
ACROBiosystems Human Coagulation factor XI / FXI Protein, His Tag (active enzyme)
539.84 € - 3467.00 €
Spezifikation
Molekulargewicht 69.9 kDa
Quelle Human Coagulation factor XI, His Tag (FXI-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 19 - Val 625 (Accession # P03951-1).
Immunogen Glu 19 - Val 625
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias Coagulation factor XI,FXI,PTA,F11
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16477559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FXI-H52H5-500UG
500 μg
3467.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16487559
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FXI-H52H5-50UG
50 μg
539.84 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Coagulation factor XI is also known as F11, PTA and FXI. Factor XI triggers the middle phase of the intrinsic pathway of blood coagulation by activating factor IX. Factor XI is synthesized in the liver and circulates in the plasma as a disulfide bond-linked dimer complexed with high molecular weight kininogen. Selective cleavage of Arg-|-Ala and Arg-|-Val bonds in factor IX to form factor IXa. Factor XI is converted into XIa via either the contact phase of blood coagulation or thrombin-mediated activation on the platelet surface. The resulting XIa converts factor IX into IXa, which subsequently activates factor X into Xa.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The proprotein is activated by factor XIIa (or XII) and cleaved after Arg-387 into the light chain with calculated MW of 28.7 kDa, which contains the active site, and the heavy chain with calcula
Spezifikation
Spezifikation
69.9 kDa
Glu 19 - Val 625
Coagulation factor XI,FXI,PTA,F11
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>90% as determined by SDS-PAGE
Human Coagulation factor XI, His Tag (FXI-H52H5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 19 - Val 625 (Accession # P03951-1).
-20°C
Coagulation factor XI
Human
25 mM HEPES, 150 mM NaCl, pH7.5
HEK293
Cytokines and Growth Factors