missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human COMMD3 Partial ORF (NP_036203, 91 a.a. - 194 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00023412-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16164656

  • 320.54 € / 10 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 24-11-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: KFDRERIELFCTEYQNNKNSLEILLGSIGRSLPHITDVSWRLEYQIKTNQLHRMYRPAYLVTLSVQNTDSPSYPEISFSCSMEQLQDLVGKLKDASKSLERATQ
Spezifikation

Spezifikation

NP_036203
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.18kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KFDRERIELFCTEYQNNKNSLEILLGSIGRSLPHITDVSWRLEYQIKTNQLHRMYRPAYLVTLSVQNTDSPSYPEISFSCSMEQLQDLVGKLKDASKSLERATQ
RUO
COMMD3
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
23412
COMMD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BUP/C10orf8/DKFZp686K0399/FLJ45471
COMMD3
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate