Learn More
Abnova™ Human COPG2 Partial ORF (NP_036265, 165 a.a. - 247 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00026958-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165596
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 26-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: HMMKISYDVVKRWINEAQEAASSDNIMVQYHALGVLYHLRKNDRLAVSKMLNKFTKSGLKSQFAYCMLIRIASRLLKETEDGH
Spezifikation
Spezifikation
NP_036265
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.87kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
HMMKISYDVVKRWINEAQEAASSDNIMVQYHALGVLYHLRKNDRLAVSKMLNKFTKSGLKSQFAYCMLIRIASRLLKETEDGH
RUO
COPG2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
26958
COPG2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
2-COP/DKFZp761N09121/FLJ11781
COPG2