Learn More
Abnova™ Human CRSP7 Partial ORF (NP_004822, 501 a.a. - 600 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004822 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 9441 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16160636
|
Abnova™
H00009441-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16150636
|
Abnova™
H00009441-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The activation of gene transcription is a multistep process that is triggered by factors that recognize transcriptional enhancer sites in DNA. These factors work with co-activators to direct transcriptional initiation by the RNA polymerase II apparatus. The protein encoded by this gene is a subunit of the CRSP (cofactor required for SP1 activation) complex, which, along with TFIID, is required for efficient activation by SP1. This protein is also a component of other multisubunit complexes e.g. thyroid hormone receptor-(TR-) associated proteins which interact with TR and facilitate TR function on DNA templates in conjunction with initiation factors and cofactors. [provided by RefSeq]
Sequence: GAQTPGAHHFMSEYLKQEESTRQGARQLHVLVPQSPPTDLPGLTREVTQDDLDRIQASQWPGVNGCQDTQGNWYDWTQCISLDPHGDDGRLNILPYVCLDSpezifikation
NP_004822 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CRSP7/CRSP70 | |
MED26 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9441 | |
CRSP7 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GAQTPGAHHFMSEYLKQEESTRQGARQLHVLVPQSPPTDLPGLTREVTQDDLDRIQASQWPGVNGCQDTQGNWYDWTQCISLDPHGDDGRLNILPYVCLD | |
RUO | |
MED26 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |