missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CRYBB1 Partial ORF (NP_001878, 37 a.a. - 137 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_001878
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1414
Molekulargewicht 36.85kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16156694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001414-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16166694
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001414-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Crystallins are separated into two classes: taxon-specific, or enzyme, and ubiquitous. The latter class constitutes the major proteins of vertebrate eye lens and maintains the transparency and refractive index of the lens. Since lens central fiber cells lose their nuclei during development, these crystallins are made and then retained throughout life, making them extremely stable proteins. Mammalian lens crystallins are divided into alpha, beta, and gamma families; beta and gamma crystallins are also considered as a superfamily. Alpha and beta families are further divided into acidic and basic groups. Seven protein regions exist in crystallins: four homologous motifs, a connecting peptide, and N- and C-terminal extensions. Beta-crystallins, the most heterogeneous, differ by the presence of the C-terminal extension (present in the basic group, none in the acidic group). Beta-crystallins form aggregates of different sizes and are able to self-associate to form dimers or to form heterodimers with other beta-crystallins. This gene, a beta basic group member, undergoes extensive cleavage at its N-terminal extension during lens maturation. It is also a member of a gene cluster with beta-A4, beta-B2, and beta-B3. [provided by RefSeq]

Sequence: TTLAPTTVPITSAKAAELPPGNYRLVVFELENFQGRRAEFSGECSNLADRGFDRVRSIIVSAGPWVAFEQSNFRGEMFILEKGEYPRWNTWSSSYRSDRLM
Spezifikation

Spezifikation

NP_001878
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.85kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CATCN3
CRYBB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1414
CRYBB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TTLAPTTVPITSAKAAELPPGNYRLVVFELENFQGRRAEFSGECSNLADRGFDRVRSIIVSAGPWVAFEQSNFRGEMFILEKGEYPRWNTWSSSYRSDRLM
RUO
CRYBB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen