Learn More
Abnova™ Human CSNK2A1 Partial ORF (AAH11668, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH11668
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1457
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16163631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001457-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16153631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001457-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Casein kinase II is a serine/threonine protein kinase that phosphorylates acidic proteins such as casein. The kinase exists as a tetramer and is composed of an alpha, an alpha-prime, and two beta subunits. The alpha subunits contain the catalytic activity while the beta subunits undergo autophosphorylation. The protein encoded by this gene represents the alpha subunit. While this gene is found on chromosome 20, a related transcribed pseudogene is found on chromosome 11. Three transcript variants encoding two different proteins have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADI
Spezifikation
Spezifikation
AAH11668
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CK2A1/CKII
CSNK2A1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1457
CSNK2A1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADI
RUO
CSNK2A1