Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human Cu/ZnSOD Platinum ELISA Kit
Für den quantitativen Nachweis von humanem Cu/ZnSOD.
634.00 € - 4325.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P00441 |
---|---|
Assay-Bereich | 0.08 bis 5.0 ng/ml |
Assay-Empfindlichkeit: | 0,04 ng/mL |
Konjugat | HRP |
Produkttyp | ELISA-Kit |
Beinhaltet: Aluminiumbeutel mit einer Mikrozellenplatte, die mit monoklonalen Antikörpern gegen menschliches Cu/ZnSOD beschichtet ist
HRP-Konjugat anti-human Cu/ZnSOD monoklonaler Antikörper
Human Cu/ZnSOD-Standard, 5 ng/ml
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Phosphatgepuffertes Salzkonzentrat (PBS) 20x
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Klebefolien
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15561737
|
Invitrogen™
BMS222TEN |
10 x 96 Tests |
4325.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15531737
|
Invitrogen™
BMS222 |
96 Tests |
634.00 €
96 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Der ELISA für die humane Cu/Zn-Superoxid-Dismutase (humanes Cu/ZnSOD) quantifiziert humanes Cu/ZnSOD in Humanserum, Plasma, Fruchtwasser, Urin, fetalem Nabelschnurblut oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes Cu/ZnSOD.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Cu/ZnSOD misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.Spezifikation
Gehäuse P00441 | |
0,04 ng/mL | |
ELISA-Kit | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ALS, ALS1, HEL-S-44, IPOA, SOD, hSod1, Homodimer | |
5.1 % | |
HRP | |
Fruchtwasser, 10 μl; Fetales Nabelvenenblut, 10 μl; Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl; Urin, 10 μl | |
Cu/Zn-Superoxid-Dismutase | |
1 Std 20 Min |
0.08 bis 5.0 ng/ml | |
HRP | |
Fetales Nabelschnurblut, Fruchtwasser, Plasma, Serum, Überstand, Urin | |
ELISA | |
6647 | |
5.8 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Proben-Verdünnungsmedium, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
1 Std 10 Min |
Nur für Forschungszwecke