Learn More
Abnova™ Human CXCL1 Full-length ORF (NP_001502.1, 1 a.a. - 107 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001502.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2919
Molekulargewicht 37.7kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16178497
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002919-P02.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16168497
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002919-P02.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Chemokines are a group of small (approximately 8 to 14 kD), mostly basic, structurally related molecules that regulate cell trafficking of various types of leukocytes through interactions with a subset of 7-transmembrane, G protein-coupled receptors. Chemokines also play fundamental roles in the development, homeostasis, and function of the immune system, and they have effects on cells of the central nervous system as well as on endothelial cells involved in angiogenesis or angiostasis. Chemokines are divided into 2 major subfamilies, CXC and CC, based on the arrangement of the first 2 of the 4 conserved cysteine residues; the 2 cysteines are separated by a single amino acid in CXC chemokines and are adjacent in CC chemokines. CXC chemokines are further subdivided into ELR and non-ELR types based on the presence or absence of a glu-leu-arg sequence adjacent and N terminal to the CXC motif. ELR types are chemotactic for neutrophils, while non-ELR types are chemotactic for lymphocytes.[supplied by OMIM]
Sequence: MARAALSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAAGRRAAGASVATELRCQCLQTLQGIHPKNIQSVNVKSPGPHCAQTEVIATLKNGRKACLNPASPIVKKIIEKMLNSDKSN
Spezifikation
Spezifikation
NP_001502.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MARAALSAAPSNPRLLRVALLLLLLVAAGRRAAGASVATELRCQCLQTLQGIHPKNIQSVNVKSPGPHCAQTEVIATLKNGRKACLNPASPIVKKIIEKMLNSDKSN
RUO
CXCL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2919
CXCL1 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FSP/GRO1/GROa/MGSA/MGSA-a/NAP-3/SCYB1
CXCL1
Recombinant
wheat germ expression system