Learn More
Invitrogen™ BRAK/CXCL14 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCXCL14
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human BRAK/CXCL14 (BRAK) ELISA quantitates Hu BRAK in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu BRAK. Principle of the method The Human BRAK solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen gehört zur Zytokin-Genfamilie, die sezernierte Proteine codieren, welche an immunregulatorischen und entzündlichen Prozessen beteiligt sind. Das durch dieses Gen codierte Protein ist strukturell mit der CXC (Cys-X-Cys)-Subfamilie der Zytokine verwandt. Mitglieder dieser Unterfamilie zeichnen sich durch zwei durch eine einzige Aminosäure getrennte Zysteine aus. Dieses Zytokin zeigt chemotaktische Aktivität gegenüber Monozyten, nicht jedoch gegenüber Lymphozyten, dendritischen Zellen, Neutrophilen oder Makrophagen. Es wird vermutet, dass dieses Zytokin an der Homöostase von Monozyten-abgeleiteten Makrophagen und nicht an Entzündungsprozessen beteiligt ist.Spezifikation
Gehäuse O95715 | |
700 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
9547 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
1053 bis 12,000 pg/ml | |
700 bis 21000 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes CXCL14. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CXCL14 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 33 μl; Serum, 33 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ240/PRO273, BMAC, BRAK, KEC, KS1, MIP-2 g, MIP2G, NJAC, SCYB14 | |
1 Std 20 Min |