Learn More
Invitrogen™ CXCL16 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHCXCL16
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human CXCL16 ELISA quantitates Hu CXCL16 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu CXCL16. Principle of the method The Human CXCL16 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Wirkt als Scavenger-Rezeptor auf Makrophagen, der spezifisch an OxLDL (oxidiertes Lipoprotein niedriger Dichte) bindet, was darauf hindeutet, dass er an Pathophysiologie-Funktionen wie der Atherogenese beteiligt sein kann (durch Ähnlichkeit). Induziert eine starke chemotaktische Reaktion. Induziert die Calciummobilisierung. Bindet an CXCR6/Bonzo.Spezifikation
Gehäuse Q9H2A7 | |
3 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
58191 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
2.74 bis 2000 pg/ml | |
3 bis 2000 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CXCLG16, SR-PSOX, SRPSOX | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl | |
UNQ2759/PRO6714, CXCLG16, SR-PSOX, SRPSOX | |
1 Std 20 Min |