Learn More
Invitrogen™ ENA-78/CXCL5 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHCXCL5
440.02 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15474963
  • 660.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human ENA-78/CXCL5 (ENA-78) ELISA quantitates Hu ENA-78 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ENA-78. Principle of the method The Human BTC solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CXCL5 ist ein Mitglied der CXC-Subfamilie der Chemokine. Die cDNA kodiert ein 114-Aminosäuren-Vorläuferprotein, das bei der Aufspaltung ein 36-Aminosäuren-Signalpeptid und ein 78-Aminosäuren-reifes Protein erzeugt, das eine 12-Aminosäuren-Sequenz enthält, die vor dem CXC-Motiv gefunden wurde. CXCL5 wird von verschiedenen menschlichen Epithelzellen produziert und bindet an die gleichen Rezeptoren wie IL-8 und NAP2.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P42830
10 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
6374
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Entzündungen
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
24.69 bis 18,000 pg/ml
10 bis 18000 pg/ml
Biotin
Chemokin und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -7, -8, -9, -10, -12, -13, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
ENA-78, SCYB5
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
ENA-78, SCYB5
1 Std 20 Min