Learn More
Abnova™ Human CXorf21 Full-length ORF (NP_079435.1, 1 a.a. - 301 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_079435.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 80231
Molekulargewicht 60.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16174863
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080231-P01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16184863
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00080231-P01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MLSEGYLSGLEYWNDIHWSCASYNEQVAGEKEEETNSVATLSYSSVDETQVRSLYVSCKSSGKFISSVHSRESQHSRSQRVTVLQTNPNPVFESPNLAAVEICRDASRETYLVPSSCKSICKNYNDLQIAGGQVMAINSVTTDFPSESSFEYGPLLKSSEIPLPMEDSISTQPSDFPQKPIQRYSSYWRITSIKEKSSLQMQNPISNAVLNEYLEQKVVELYKQYIMDTVFHDSSPTQILASELIMTSVDQISLQVSREKNLETSKARDIVFSRLLQLMSTEITEISTPSLHISQYSNVNP
Spezifikation
Spezifikation
NP_079435.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.3kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLSEGYLSGLEYWNDIHWSCASYNEQVAGEKEEETNSVATLSYSSVDETQVRSLYVSCKSSGKFISSVHSRESQHSRSQRVTVLQTNPNPVFESPNLAAVEICRDASRETYLVPSSCKSICKNYNDLQIAGGQVMAINSVTTDFPSESSFEYGPLLKSSEIPLPMEDSISTQPSDFPQKPIQRYSSYWRITSIKEKSSLQMQNPISNAVLNEYLEQKVVELYKQYIMDTVFHDSSPTQILASELIMTSVDQISLQVSREKNLETSKARDIVFSRLLQLMSTEITEISTPSLHISQYSNVNP
RUO
CXorf21
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
80231
CXorf21 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11577
CXorf21
Recombinant
wheat germ expression system