Learn More
Abnova™ Human CYTL1 Partial ORF (NP_061129, 37 a.a. - 136 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00054360-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167526
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 29-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C17 is a cytokine-like protein specifically expressed in bone marrow and cord blood mononuclear cells that bear the CD34 (MIM 142230) surface marker (Liu et al., 2000 [PubMed 10857752]).[supplied by OMIM]
Sequence: EITRDFNLLQVSEPSEPCVRYLPRLYLDIHNYCVLDKLRDFVASPPCWKVAQVDSLKDKARKLYTIMNSFCRRDLVFLLDDCNALEYPIPVTTVLPDRQR
Spezifikation
Spezifikation
NP_061129
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
EITRDFNLLQVSEPSEPCVRYLPRLYLDIHNYCVLDKLRDFVASPPCWKVAQVDSLKDKARKLYTIMNSFCRRDLVFLLDDCNALEYPIPVTTVLPDRQR
RUO
CYTL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
54360
CYTL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C17/C4orf4
CYTL1