Learn More
R&D Systems™ Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ DCTC0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412625
  • 873.18 € / 96 Tests
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human Cytochrome c Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Cytochrome c in cell lysates (20 ul), subcellular fractions (100 ul).
Spezifikation
Spezifikation
0.63 - 20ng/mL
<50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
54205
1 Plate
0.31ng/mL
Cell Lysates (20μL), Subcellular Fractions (100μL)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
ELISA
Solid Phase Sandwich ELISA
1 Kit
Cell Lysates (20uL), Subcellular Fractions (100uL)
Human
Sufficient materials to run ELISAs on at least one 96-well plate