Learn More
Abnova™ Human DAB2IP Partial ORF (NP_115941.1, 551 a.a. - 650 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_115941.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 153090
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16152177
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00153090-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16162177
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00153090-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DAB2IP is a Ras (MIM 190020) GTPase-activating protein (GAP) that acts as a tumor suppressor gene and is inactivated by methylation in prostate and breast cancers (Yano et al., 2005 [PubMed 15386433]).[supplied by OMIM]
Sequence: KSLSMVDLQDARTLDGEAGSPAGPDVLPTDGQAAAAQLVAGWPARATPVNLAGLATVRRAGQTPTTPGTSEGAPGRPQLLAPLSFQNPVYQMAAGLPLSP
Spezifikation
Spezifikation
NP_115941.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AF9Q34/AIP1/DIP1/2/FLJ39072/KIAA1743
DAB2IP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
153090
DAB2IP (Human) Recombinant Protein (Q01)
KSLSMVDLQDARTLDGEAGSPAGPDVLPTDGQAAAAQLVAGWPARATPVNLAGLATVRRAGQTPTTPGTSEGAPGRPQLLAPLSFQNPVYQMAAGLPLSP
RUO
DAB2IP