Learn More
Abnova™ Human DAPK3 Partial ORF (NP_001339, 355 a.a. - 454 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00001613-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16163901
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Death-associated protein kinase 3 (DAPK3) induces morphological changes in apoptosis when overexpressed in mammalian cells. These results suggest that DAPK3 may play a role in the induction of apoptosis. [provided by RefSeq]
Sequence: ALAAIYEEKEAWYREESDSLGQDLRRLRQELLKTEALKRQAQEEAKGALLGTSGLKRRFSRLENRYEALAKQVASEMRFVQDLVRALEQEKLQGVECGLR
Spezifikation
Spezifikation
NP_001339
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ALAAIYEEKEAWYREESDSLGQDLRRLRQELLKTEALKRQAQEEAKGALLGTSGLKRRFSRLENRYEALAKQVASEMRFVQDLVRALEQEKLQGVECGLR
RUO
DAPK3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1613
DAPK3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ36473/ZIP/ZIPK
DAPK3
Recombinant
wheat germ expression system