Learn More
Abnova™ Human DBH Partial ORF (AAH17174, 494 a.a. - 603 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00001621-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16163921
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is an oxidoreductase belonging to the copper type II, ascorbate-dependent monooxygenase family. It is present in the synaptic vesicles of postganglionic sympathetic neurons and converts dopamine to norepinephrine. It exists in both soluble and membrane-bound forms, depending on the absence or presence, respectively, of a signal peptide. [provided by RefSeq]
Sequence: DAGFLQKYFHLINRFNNEDVCTCPQASVSQQFTSVPWNSFNRDVLKALYSFAPISMHCNKSSAVRFQGEWNLQPLPKVISTLEEPTPQCPTSQGRSPAGPTVVSIGGGKG
Spezifikation
Spezifikation
AAH17174
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.95kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DAGFLQKYFHLINRFNNEDVCTCPQASVSQQFTSVPWNSFNRDVLKALYSFAPISMHCNKSSAVRFQGEWNLQPLPKVISTLEEPTPQCPTSQGRSPAGPTVVSIGGGKG
RUO
DBH
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1621
DBH (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DBM
DBH
Recombinant
wheat germ expression system