Learn More
Abnova™ Human DCAMKL3 Partial ORF (XP_047355, 1031 a.a. - 1140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer XP_047355
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 85443
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00085443-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16151027
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00085443-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: EKLVRTRSCRRSPEANPASGEEGWKGDSHRSSPRNPTQELRRPSKSMDKKEDRGPEDQESHAQGAAKAKKDLVEVLPVTEEGLREVKKDTRPMSRSKHGGWLLREHQAGF
Spezifikation
Spezifikation
XP_047355
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DCAMKL3/DCDC3C/KIAA1765
DCLK3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
85443
DCAMKL3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EKLVRTRSCRRSPEANPASGEEGWKGDSHRSSPRNPTQELRRPSKSMDKKEDRGPEDQESHAQGAAKAKKDLVEVLPVTEEGLREVKKDTRPMSRSKHGGWLLREHQAGF
RUO
DCLK3