Learn More
Invitrogen™ Decorin (DCN)Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHDCN
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human Decorin (Hu DCN) ELISA quantitates Hu DCN in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu DCN. Principle of the method The Human DCN solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das durch dieses Gen kodierte Protein ist ein kleines zelluläres oder perizellares Matrixproteoglycan, das in der Struktur eng mit dem Biglycanprotein verwandt ist. Das kodierte Protein und Biglycan sind vermutlich das Ergebnis einer Genduplizierung. Dieses Protein ist ein Bestandteil des Bindegewebes, bindet an Kollagenfibrillen des Typs I und spielt eine Rolle bei der Matrixzusammenstellung. Es enthält eine angebundene Glykosaminoglykan-Kette. Dieses Protein kann das Wachstum verschiedener Tumorzelllinien unterdrücken. Für dieses Gen sind mehrere alternativ gespleißte Transkriptvarianten bekannt. Das Gen ist ein Kandidatengen für das Marfan-Syndrom.Spezifikation
Gehäuse P07585 | |
1,5 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
1634 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
0.96 bis 700 pg/ml | |
1.5 bis 700 pg/ml | |
Biotin | |
Zellstruktur- und Organellen-Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP- 2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CSCD, DSPG2, PG40, PGII, PGS2, SLRR1B | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl | |
CSCD, DSPG2, PG40, PGII, PGS2, SLRR1B | |
1 Std 20 Min |