Learn More
Invitrogen™ Human DEFB118 (aa 26-123) Control Fragment Recombinant Protein
Artikelnummer. 30181125
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30181125 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30181125 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP99426
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Protein
Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (23%), Rat (23%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-60061 (PA5-60061. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q96PH6
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 117285
Name Human DEFB118 (aa 26-123) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias beta-defensin 118; Beta-defensin 18; C20orf63; DEFB118; DEFB18; DEFB-18; defensin beta 118; defensin, beta 118; defensin, beta 18; epididymal secretory protein 13.6; epididymus specific clone 42; ESC42; ESP13.6
Gebräuchliche Bezeichnung DEFB118
Gensymbol DEFB118
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz KCWNRSGHCRKQCKDGEAVKDTCKNLRACCIPSNEDHRRVPATSPTPLSDSTPGIIDDILTVRFTTDYFEVSSKKDMVEESEAGRGTETSLPNVHHSS
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining