missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DGKA Full-length ORF (NP_001336.2, 1 a.a. - 735 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001336.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 1606 |
Molekulargewicht | 109kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16176947
|
Abnova™
H00001606-P02.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16166947
|
Abnova™
H00001606-P02.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the eukaryotic diacylglycerol kinase family. It acts as a modulator that competes with protein kinase C for the second messenger diacylglycerol in intracellular signaling pathways. It also plays an important role in the resynthesis of phosphatidylinositols and phosphorylating diacylglycerol to phosphatidic acid. Alternative splicing occurs at this locus and four transcript variants encoding the same protein have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: MAKERGLISPSDFAQLQKYMEYSTKKVSDVLKLFEDGEMAKYVQGDAIGYEGFQQFLKIYLEVDNVPRHLSLALFQSFETGHCLNETNVTKDVVCLNDVSCYFSLLEGGRPEDKLEFTFKLYDTDRNGILDSSEVDKIILQMMRVAEYLDWDVSELRPILQEMMKEIDYDGSGSVSQAEWVRAGATTVPLLVLLGLEMTLKDDGQHMWRPKRFPRPVYCNLCESSIGLGKQGLSCNLCKYTVHDQCAMKALPCEVSTYAKSRKDIGVQSHVWVRGGCESGRCDRCQKKIRIYHSLTGLHCVWCHLEIHDDCLQAVGHECDCGLLRDHILPPSSIYPSVLASGPDRKNSKTSQKTMDDLNLSTSEALRIDPVPNTHPLLVFVNPKSGGKQGQRVLWKFQYILNPRQVFNLLKDGPEIGLRLFKDVPDSRILVCGGDGTVGWILETIDKANLPVLPPVAVLPLGTGNDLARCLRWGGGYEGQNLAKILKDLEMSKVVHMDRWSVEVIPQQTEEKSDPVPFQIINNYFSIGVDASIAHRFHIMREKYPEKFNSRMKNKLWYFEFATSESIFSTCKKLEESLTVEICGKPLDLSNLSLEGIAVLNIPSMHGGSNLWGDTRRPHGDIYGINQALGATAKVITDPDILKTCVPDLSDKRLEVVGLEGAIEMGQIYTKLKNAGRRLAKCSEITFHTTKTLPMQIDGEPWMQTPCTIKITHKNQMPMLMGPPPRSTNFFGFLSSpezifikation
NP_001336.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
109kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAKERGLISPSDFAQLQKYMEYSTKKVSDVLKLFEDGEMAKYVQGDAIGYEGFQQFLKIYLEVDNVPRHLSLALFQSFETGHCLNETNVTKDVVCLNDVSCYFSLLEGGRPEDKLEFTFKLYDTDRNGILDSSEVDKIILQMMRVAEYLDWDVSELRPILQEMMKEIDYDGSGSVSQAEWVRAGATTVPLLVLLGLEMTLKDDGQHMWRPKRFPRPVYCNLCESSIGLGKQGLSCNLCKYTVHDQCAMKALPCEVSTYAKSRKDIGVQSHVWVRGGCESGRCDRCQKKIRIYHSLTGLHCVWCHLEIHDDCLQAVGHECDCGLLRDHILPPSSIYPSVLASGPDRKNSKTSQKTMDDLNLSTSEALRIDPVPNTHPLLVFVNPKSGGKQGQRVLWKFQYILNPRQVFNLLKDGPEIGLRLFKDVPDSRILVCGGDGTVGWILETIDKANLPVLPPVAVLPLGTGNDLARCLRWGGGYEGQNLAKILKDLEMSKVVHMDRWSVEVIPQQTEEKSDPVPFQIINNYFSIGVDASIAHRFHIMREKYPEKFNSRMKNKLWYFEFATSESIFSTCKKLEESLTVEICGKPLDLSNLSLEGIAVLNIPSMHGGSNLWGDTRRPHGDIYGINQALGATAKVITDPDILKTCVPDLSDKRLEVVGLEGAIEMGQIYTKLKNAGRRLAKCSEITFHTTKTLPMQIDGEPWMQTPCTIKITHKNQMPMLMGPPPRSTNFFGFLS | |
RUO | |
DGKA | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
1606 | |
DGKA (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
DAGK/DAGK1/DGK-alpha/MGC12821/MGC42356 | |
DGKA | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |