Learn More
Invitrogen™ DKK3 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHDKK3
437.35 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15444973
  • 656.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human DKK3 ELISA quantitates Hu DKK3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu DKK3. Principle of the method The Human DKK3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
DKK3, wie auch DKK1, DKK2 und DKK4, besitzen ein N-terminales Signalpeptid und 2 konservierte Cystein-reiche Domänen, die durch eine Linker-Region getrennt sind und jeweils 10 Cystein-Reste enthalten. Die zweite Cystein-Region hat eine vermeintliche Lipidbindungsfunktion, die WNT/DKK-Interaktionen an der Plasmamembran erleichtern kann. Die Linker-Region umfasst 50 bis 55 Aminosäuren in DKK1, DKK2 und DKK4 , während sie in DKK3 nur 12 Aminosäuren umfasst. Alle DKKs verfügen über mehrere potenzielle Stellen für die Spaltung durch Furin-ähnliche Proteasen. Die Analyse des Northern Blots ergab eine breite Expression des DKK3-Transkripts mit der höchsten Expression in Herz, Gehirn und Rückenmark. Die In-situ-Hybridisierung zeigt die höchste Expression im Gehirn, Auge und Herz von Mäusen.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse Q9UBP4
3 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
27122
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Biomarkerbezogene Wege
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
2.74 bis 2000 pg/ml
3 bis 2000 pg/ml
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
DKK3
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
UNQ258/PRO295, REIC, RIG
1 Std 20 Min