Learn More
ACROBiosystems Human DNAM-1 / CD226 Protein, His Tag
299.92 € - 2003.42 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_006557
Molekulargewicht 27.9 kDa
Quelle Human DNAM-1, His Tag (DN1-H52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 19 - Asn 247 (Accession # NP_006557).
Immunogen Glu 19 - Asn 247
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15816587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
DN1-H52H6-100UG
100 μg
299.92 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15826587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
DN1-H52H6-1MG
1 mg
2003.42 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1), a single-pass type I membrane protein, is also known as CD226 antigen and platelet and T cell activation antigen 1 (PTA1), which contains 2 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains. DNAM-1 is a ∼65 kDa glycoprotein expressed on the surface of natural killer cells, platelets, monocytes and a subset of T cells. DNAM-1 mediates cellular adhesion to other cells bearing its ligands, CD112 and CD155, and cross-linking DNAM-1 with antibodies causes cellular activation. Furthermore, DNAM-1 can interact with PVR and PVRL2.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 27.9 kDa. The protein migrates as 36-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_006557
Human DNAM-1, His Tag (DN1-H52H6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 19 - Asn 247 (Accession # NP_006557).
-20°C
DNAM-1
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
27.9 kDa
Glu 19 - Asn 247
DNAM1,CD226,PTA1
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE