missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Dopamine D1R/DRD1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18711488
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18711488 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18711488 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. MAB8276

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dopamine D1R/DRD1 Monoclonal specifically detects Dopamine D1R/DRD1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dopamine D1R/DRD1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 887438
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Gen-Zugriffsnummer P21728
Gen-Alias D(1A) dopamine receptor, D1DR, DADR, Dopamine D1 R, Dopamine D1 receptor, dopamine receptor D1, DRD1, DRD1A
Gensymbole DRD1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Dopamine D1 R/DRD1 Met1-Thr446 Accession # P21728
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1812
Testspezifität Stains human Dopamine D1 R/DRD1 transfected cells but not irrelevant transfectants in flow cytometry.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.