Learn More
Abnova™ Human DUSP5 Partial ORF (NP_004410, 286 a.a. - 384 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004410
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1847
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16177384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001847-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16167384
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001847-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the dual specificity protein phosphatase subfamily. These phosphatases inactivate their target kinases by dephosphorylating both the phosphoserine/threonine and phosphotyrosine residues. They negatively regulate members of the mitogen-activated protein (MAP) kinase superfamily (MAPK/ERK, SAPK/JNK, p38), which are associated with cellular proliferation and differentiation. Different members of the family of dual specificity phosphatases show distinct substrate specificities for various MAP kinases, different tissue distribution and subcellular localization, and different modes of inducibility of their expression by extracellular stimuli. This gene product inactivates ERK1, is expressed in a variety of tissues with the highest levels in pancreas and brain, and is localized in the nucleus. [provided by RefSeq]
Sequence: LKEAFDYIKQRRSMVSPNFGFMGQLLQYESEILPSTPNPQPPSCQGEAAGSSLIGHLQTLSPDMQGAYCTFPASVLAPVPTHSTVSELSRSPVATATSC
Spezifikation
Spezifikation
NP_004410
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DUSP/HVH3
DUSP5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1847
DUSP5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LKEAFDYIKQRRSMVSPNFGFMGQLLQYESEILPSTPNPQPPSCQGEAAGSSLIGHLQTLSPDMQGAYCTFPASVLAPVPTHSTVSELSRSPVATATSC
RUO
DUSP5