Learn More
Abnova™ Human ECHS1 Partial ORF (AAH08906.1, 28 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00001892-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16083915
  • 528.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene functions in the second step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway. It catalyzes the hydration of 2-trans-enoyl-coenzyme A (CoA) intermediates to L-3-hydroxyacyl-CoAs. The gene product is a member of the hydratase/isomerase superfamily. It localizes to the mitochondrial matrix. Transcript variants utilizing alternative transcription initiation sites have been described in the literature. [provided by RefSeq]
Sequence: ASGANFEYIIAEKRGKNNTVGLIQLNRPKALNALCDGLIDELNQALKIFEEDPAVGAIVLTGGDKAFAAGADIKEMQNLSFQDCYSSKFLKHWDHLTQVK
Spezifikation
Spezifikation
AAH08906.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ASGANFEYIIAEKRGKNNTVGLIQLNRPKALNALCDGLIDELNQALKIFEEDPAVGAIVLTGGDKAFAAGADIKEMQNLSFQDCYSSKFLKHWDHLTQVK
RUO
ECHS1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1892
ECHS1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SCEH
ECHS1
Recombinant
wheat germ expression system