missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EHD3 Partial ORF (NP_055415, 357 a.a. - 406 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00030845-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166326

  • 482.88 € / 25 Mikrogramm

Voraussichtliches Versanddatum: 13-12-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: KRMQDQLQAQDFSKFQPLKSKLLEVVDDMLAHDIAQLMVLVRQEESQRPI
Spezifikation

Spezifikation

NP_055415
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.24kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KRMQDQLQAQDFSKFQPLKSKLLEVVDDMLAHDIAQLMVLVRQEESQRPI
RUO
EHD3
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
30845
EHD3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PAST3
EHD3
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate