Learn More
Abnova™ Human EIF4EBP2 Partial ORF (NP_004087, 61 a.a. - 120 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_004087
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 1979
Molekulargewicht 32.34kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16157544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001979-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16167544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001979-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein family. The gene products of this family bind eIF4E and inhibit translation initiation. However, insulin and other growth factors can release this inhibition via a phosphorylation-dependent disruption of their binding to eIF4E. Regulation of protein production through these gene products have been implicated in cell proliferation, cell differentiation and viral infection. [provided by RefSeq]
Sequence: DRRNSPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSKVEVNNLNNLNNHDRKHAVGDDAQFEMDI
Spezifikation
Spezifikation
NP_004087
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.34kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
4EBP2/PHASII
EIF4EBP2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1979
EIF4EBP2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DRRNSPMAQTPPCHLPNIPGVTSPGTLIEDSKVEVNNLNNLNNHDRKHAVGDDAQFEMDI
RUO
EIF4EBP2