Learn More
Invitrogen™ ENC1/CCL28 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHENC1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
Beschreibung
The Human ENC1/CCL28 ELISA quantitates Hu ENC1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ENC1. Principle of the method The Human ENC1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das ektoderm-neuronale Cortex-1 (ENC-1)-Protein ist ein früher und hochspezifischer Marker für die neurale Induktion bei Wirbeltieren. Es handelt sich um ein kelch-ähnliches Protein, das als Aktin-Bindungsprotein fungiert und während der Bestimmung des neuronalen Schicksals und der Entwicklung des Nervensystems an der Organisation des Aktin-Cytoskeletts beteiligt sein soll. ENC-1 ist außerdem nachweislich für die Adipozytendifferenzierung erforderlich, wenn eine Reorganisation des Cytoskeletts und eine Veränderung der Zellform von fibroblastischen Präadipozyten zu sphärischen Adipozyten auftreten.Spezifikation
Gehäuse O14682 | |
25 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
8507 | |
< 12 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
96 Test-Kit | |
Entzündungen | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 Std 45 Min |
27.4 bis 20,000 pg/ml | |
25 bis 20000 pg/ml | |
Biotin | |
Chemokin und Rezeptoren | |
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CCL28, ENC-1, KLHL35, KLHL37, NRPB, PIG10, TP53I10 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
CCL28, ENC-1, KLHL35, KLHL37, NRPB, PIG10, TP53I10 | |
1 Std 20 Min |